Learn More
Acetato de plomo trihidratado, TRC
Código de producto. 30467035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467035 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30467035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3200605G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Acetate Trihydrate
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H6O4Pb . 3H2O
Cantidad 5 g
Sinónimo Lead(II) Acetate Trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC plomo(2+); diacetato; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 379.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0349