Learn More
Acetato de plomo trihidratado, TRC
Código de producto. 30475298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475298 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30475298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32006010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Acetate Trihydrate
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H6O4Pb . 3H2O
Cantidad 10 g
Sinónimo Lead(II) Acetate Trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
SMILES O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC plomo(2+); diacetato; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 379.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0349