Learn More
Acetato de plomo básico, TRC
Código de producto. 30483011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30483011 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30483011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17878550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Acetate Basic
CAS 51404-69-4
Fórmula molecular C4H8O6Pb2
Cantidad 50 g
Sinónimo Acetic acid, lead salt, basic, Lead acetate basic, Lead(II) acetate basic
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4
SMILES CC(O[Pb]OC(C)=O)=O.O[Pb]O
Peso molecular (g/mol) 566.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.99