Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Nuestros productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead AAS Standard |
| Envase | Frasco de plástico |
| CAS | 10099-74-8 |
| Fórmula molecular | N2O6Pb |
| pH | <2 |
| Punto de fusión | 470°C |
| Peso molecular (g/mol) | 3.3e+02 |
| Cantidad | 100 mL |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | AAS |