Learn More
Tocris Bioscience™ LE 135
Código de producto. 18005972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005972 10 mg 10 miligramos
18004732 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005972 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2021/10
Selective RARβ antagonist
Retinoic acid antagonist; displays moderate selectivity for RARβ over RARα (Ki values are 0.22 and 1.4 μM respectively). Highly selective over RARγ and RXRα. Inhibits human HL-60 leukemia cell differentiation induced by Am80 (IC50 = 150 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155877-83-1
Fórmula molecular C29H30N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LE 135
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.56
Pureza >97%
Peso molecular 438.57