Learn More
Tocris Bioscience™ LDV
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18719586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18719586 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18719586 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7020/1
α4β1 (VLA-4) ligand
LDV is a α4β1 integrin (VLA-4) ligand (Kd ~ 12 nM). Non-fluorescent derivative of LDV FITC (Cat. No. 4577).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1155866-55-9
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular 979.13