Descripción
- Fabricados en polietileno de baja densidad
- Para frascos con rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Tipo de producto | Cabezal de lavado |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos roscados |