Learn More
Kautex™ Tapón para frasco lavador de LDPE
Descripción
- Cierre para botella de lavado de LDPE.
- Color natural.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | 28 mm |
| Certificaciones/conformidad | Declaración de referencia de conformidad |
| Desechables | Reutilizable |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Altura (métrico) | 375 mm |
| Tipo de producto | Tapón para frasco de lavado |
| Mostrar más |