Learn More
Frasco lavador de LDPE
Código de producto. 10595305
Change view
Click to view available options
Capacity: 250mL
Código de producto.
10595305 Capacity: 250mL
1 options
Código de producto. 10595305 Proveedor Azlon N.º de proveedor WGF331P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los frascos de lavado de LDPE Azlon™ presentan un diseño compacto que permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso.
  • Equipados con una selección de tapones con dispensador giratorio de polipropileno blanco o rojo
  • Opción de tres tamaños
  • Los tapones incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de color Rojo
Material LDPE