Learn More
Buerkle™ Cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos
Código de producto. 10770583 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10770583 1500 mL 208 x 103 x 94 mm cada uno
10096471 500 ml 103 x 103 x 64 mm cada uno
10475582 1000 mL 103 x 103 x 127 mm cada uno
10659012 1000 mL 208 x 103 x 64 mm cada uno
10310642 2000 mL 208 x 208 x 64 mm cada uno
10023373 2000 mL 255 x 103 x 94 mm cada uno
10390682 3200 mL 208 x 208 x 94 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10770583 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 62501500
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Las cajas multiuso se utilizan para almacenar, embalar, tomar muestras, tomar muestreos y transportar pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados.
  • Productos congelados a partir de -40° hasta brevemente +95 °C
  • Uso ideal del espacio, se puede apilar
  • Incluye tapa a presión
  • Transparente
  • Puede congelarse
  • Superficie lisa, sin grietas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polietileno
Forma Cuadrado
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados (de –40 °C a unos +95 °C)
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Cajas multiusos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 208 x 103 x 94 mm
Longitud (métrico) 208 mm
Anchura (métrico) 103 mm
Altura (métrico) 94 mm