Learn More
Buerkle™ Cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos
Código de producto. 10390682 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10390682
Marca: Buerkle™ 62503300
Las cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos Buerkle™ se emplean para almacenar, envasar, tomar muestras, muestrear y transportar pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados.
  • Productos congelados desde −40 °C hasta unos +95 °C
  • Uso ideal del espacio, se puede apilar
  • Incluye tapa a presión
  • Transparente
  • Puede congelarse
  • Superficie lisa, sin grietas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3200 mL
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polietileno
Forma Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados (de –40 °C a unos +95 °C)
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Caja multiusos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 208 x 208 x 94 mm
Longitud (métrico) 208 mm
Anchura (métrico) 208 mm
Altura (métrico) 94 mm