Learn More
Buerkle™ Contenedores redondos de LDPE
Código de producto. 31188857 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico)
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188945 85 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 31188857 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34900555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    245.84€ / paquete de 1
    Ahorro 13.16€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente para diversas aplicaciones. Fabricado sin costuras y sin tensiones mediante el método de sinterización. El grosor de la pared aumenta en la base. Esto garantiza una proporción óptima entre el grosor de la pared y la carga de llenado. Hecho a medida, sin posibilidad de cambios.
  • L-LDPE (LDPE lineal), transparente
  • A prueba de roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 310 mm
Tipo Tanque
Material LLDPE
Capacidad (métrico) 55 L
Altura (métrico) 915 mm