Learn More
Buerkle™ Contenedor rectangular de LDPE
Código de producto. 31188974 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico)
31188974 400 L
31188861 40 L
31188924 56 L
31188935 70 L
31188960 85 L
31188936 90 L
31188914 100 L
31188912 115 L
31188918 118 L
31188956 130 L
31188894 165 L
31188939 190 L
31188913 250 L
31188937 260 L
31188922 285 L
31188946 320 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 31188974 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34404007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    967.60€ / paquete de 1
    Ahorro 92.40€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Contenedor rectangular de LDPE para diversas aplicaciones. Producido sin problemas y sin estrés con el LaboPlast™ método de sinterización. El grosor de la pared aumenta en la base. Esto garantiza una proporción óptima entre el grosor de la pared y la carga de llenado.
  • L-LDPE (LDPE lineal), transparente
  • A prueba de roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incoloro
Tipo Recipiente rectangular
Material LLDPE
Capacidad (métrico) 400 L
Longitud (métrico) 860 mm
Anchura (métrico) 560 mm
Altura (métrico) 840 mm