Descripción
- Frascos universales indicados para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 31 mm |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 1 |
| Transparencia | Sí |
| Tamaño de rosca (métrico) | 40 mm |
| Color del tapón | Transparente |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |