Learn More
Buerkle™ Recipiente de mezcla/dosificación, LDPE
Código de producto. 13439816 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
100 L
200 L
500 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13439816 100 L cada uno
10086641 60 L cada uno
11817373 200 L cada uno
11827373 500 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13439816 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00€
    371.73€ / paquete de 1
    Ahorro 68.27€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los recipientes son completamente estancos. Cuentan con lados gruesos, no tienen uniones, son resistentes a impactos y están sinterizados sin estrés. La abertura de cuello ancho permite un llenado seguro.
  • Los recipientes son completamente estancos
  • Lados gruesos y sin uniones
  • Sinterizado resistente a impactos y sin estrés
  • Fabricadas con LDPE
  • Con rosca interior de 19,05 mm (0,75 in) en la base del recipiente
  • Aptos para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Tamaño del tapón 0,75 in
Diámetro exterior (métrico) 450 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 160 mm
Altura (métrico) 850 mm
Altura con tapón (métrico) 800 mm
Material LDPE
Estilo de cuello Ancha
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Recipiente de mezcla/dosificación