Learn More
Buerkle™ Tapa de LDPE para contenedor rectangular
Código de producto. 31188976 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Contenedor Bürkle de 100 L
Contenedor Bürkle de 118 l
Contenedor Bürkle de 130 L
Contenedor Bürkle de 150 L
Contenedor Bürkle de 155 L
Contenedor Bürkle de 165 l
Contenedor Bürkle de 190 L
Contenedor Bürkle de 23 L
Contenedor Bürkle de 250 L
Contenedor Bürkle de 260 l
Contenedor Bürkle de 285 l
Contenedor Bürkle de 320 l
Contenedor Bürkle de 40 L
Contenedor Bürkle de 45 L
Contenedor Bürkle de 56 L
Contenedor Bürkle de 70 L
Contenedor Bürkle de 85 L
Contenedor Bürkle de 90 L
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
31188976 Contenedor Bürkle de 190 L
31188963 Contenedor Bürkle de 23 L
31188975 Contenedor Bürkle de 40 L
31188953 Contenedor Bürkle de 45 L
31188964 Contenedor Bürkle de 56 L
31188870 Contenedor Bürkle de 70 L
31188899 Contenedor Bürkle de 85 L
31188932 Contenedor Bürkle de 90 L
31188890 Contenedor Bürkle de 100 L
31188947 Contenedor Bürkle de 118 l
31188971 Contenedor Bürkle de 130 L
31188951 Contenedor Bürkle de 150 L
31188929 Contenedor Bürkle de 155 L
31188959 Contenedor Bürkle de 165 l
31188866 Contenedor Bürkle de 250 L
31188874 Contenedor Bürkle de 260 l
31188915 Contenedor Bürkle de 285 l
31188969 Contenedor Bürkle de 320 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 31188976 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34401901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    257.64€ / paquete de 1
    Ahorro 25.36€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
La tapa de LDPE para contenedor rectangular es adecuada para su uso con Buerkle™ Contenedores rectangulares.
  • L-LDPE (LDPE lineal), transparente
  • A prueba de roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapa del tanque
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedor Bürkle de 190 L