Learn More
Vitlab™ Tapas de LDPE
Código de producto. 10007890
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para cubo de 10 l
Para cubo de 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10007890 Para cubo de 10 l cada uno
10373001 Para cubo de 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10007890 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 96593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.10€
    5.01€ / paquete de 1
    Ahorro 0.09€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con LDPE para un ajuste firme y transparencia. Las tapas de LDPE VITLab™ se utilizan con los cestillos de HDPE VITLab™.
  • Cierre hermético
  • Ordene los cubos por separado 
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Material LDPE
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Para cubo de 10 l
Cantidad 1 unidad