Learn More
Kautex™ Frascos lavador de seguridad de 500 mL de la serie 303 de LDPE
Descripción
- Impresos con símbolos de peligro y sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
- Espacio de escritura
- Impresión resistente a la abrasión
- El color del tapón coincide con el color de la tinta para facilitar la identificación medios
- A prueba de fugas
- Se vacían completamente mediante el deslizamiento del tubo de descarga, incluso cuando están en posición invertida.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 39,2mm |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 10 |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Color del tapón | Amarillo |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 154 mm |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Mostrar más |