Learn More
Kautex™ Frasco lavador para acetona de cuello ancho natural con tapón verde de LDPE
Código de producto. 15758877
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 150
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Chemical Label Color del tapón unitSize
15758877 Acetona Rojo paquete de 10
15718877 Etanol Verde paquete de 10
15728877 Isopropanol Amarillo paquete de 10
17858107 Metanol Naranja paquete de 150
15738877 Metanol Naranja paquete de 10
15748877 Agua destilada Azul paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15758877 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000770020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos de lavado de seguridad de 250 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
  • Impresos con símbolos de peligro y sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
  • Espacio de escritura
  • Impresión resistente a la abrasión
  • El color del tapón coincide con el color de la tinta para facilitar la identificación medios
  • A prueba de fugas
  • Se vacían completamente mediante el deslizamiento del tubo de descarga, incluso cuando están en posición invertida.
Aptos para los líquidos declarados. No aptos para alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 30,8mm
Material LDPE
N.° por paquete 10
Cantidad Paquete de 150
Color del tapón Rojo
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 120 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Acetona
Diámetro (métrico) 64 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con boquilla de suministro