Learn More
VITLAB™ Pipeta cuentagotas de LDPE
Código de producto. 10434482
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1.5 mL
Código de producto. Volumen (métrico)
10434482 1.5 mL
1 options
Código de producto. 10434482 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 149893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    27.19€ / paquete de 100
    Ahorro 5.51€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Material LDPE
Para utilizar con (aplicación) Muestreo y decantación de líquidos infecciosos o tóxicos
Graduado Sí
Incluye Fuelle integrado
Volumen (métrico) 1.5 mL
Longitud (métrico) 134 mm
Tipo Pipeta cuentagotas