Learn More
Karl Hecht™ Frascos cuentagotas de LDPE
Código de producto. 10084111
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño del tapón:
GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10084111 250 mL GL 25 cada uno
1 options
Código de producto. 10084111 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 49103024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.34€
    1.64€ / paquete de 1
    Ahorro 0.70€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Provisto de una punta cuentagotas para una dispensación precisa y repetible de líquidos.
  • Fabricadas con polietileno
  • Con tapa adjunta
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material LDPE
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Tamaño del tapón GL 25
Tipo de tapón Tapón incluido
Tipo de producto Frasco cuentagotas