Learn More
Gilac™ Contenedor reforzado rectangular encajable;
Código de producto. 11748501
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
19 L
30 L
45 L
55 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11748501 10 L cada uno
11738501 19 L cada uno
11768501 30 L cada uno
13439888 45 L cada uno
13449888 55 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11748501 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G110021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    22.43€ / paquete de 1
    Ahorro 6.97€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor reforzado rectangular encajable: contenedor de alimentos LDPE para almacenamiento y transporte de materias primas a temperatura ambiente y bajo cero. Excelente resistencia mecánica: fabricado en polietileno de baja densidad para una mayor resistencia a los impactos.
  • Recipiente de plástico rectangular para alimentos de 400 x 300
  • Contenedor reforzado
  • Excelente resistencia mecánica: hecho de polietileno de baja densidad para una mayor resistencia a los golpes
  • Durabilidad excepcional incluso con uso intensivo
  • Para almacenamiento a temperatura ambiente y bajo cero (-15 °C a +60 °C) °y transporte de materias primas
  • Sin lagunas ni superposiciones
  • Se puede lavar a máquina
  • Tapa protectora para una mayor higiene, extra opcional
  • Apilable sin tapa
  • Compatible con todas las plataformas rodantes de 4 y 6 ruedas de GILAC
  • Diseñado en colaboración con profesionales de la salud
Especificaciones
Tipo Contenedor de alimentos
Material LDPE
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Cantidad 400/Paleta
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 365 x 310 x 160 milímetros; Dimensiones: 280 x 220 x 145 mm
Longitud (imperial) 14,4 in
Longitud (métrico) 365 mm
Anchura (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 310 mm
Altura (imperial) 6,3 in
Altura (métrico) 160 mm
Peso (imperial) 1.54 lb.
Peso (métrico) 0,7 kg
Para utilizar con (equipo) Todas las plataformas con GILAC 4 y 6 ruedas