Learn More
Kartell™ Tapones de polietileno a presión Dispolab™
Código de producto. 12094677
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
LDPE
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12094677 LDPE 1000 PCS
1 options
Código de producto. 12094677 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0196200
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Está diseñado para evitar los derrames de muestras causados por los agolpamientos y como protección si la muestra se vuelca.
  • Se utiliza para cerrar cubetas con aberturas cuadradas de 10 x 10 mm
  • Fabricada con HDPE
Especificaciones
Tipo Tapa de cubeta
Material LDPE
Para utilizar con (equipo) Cierre de cubetas con aberturas cuadradas de 10 x 10 mm
Forma Cuadrada