Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ con tapón LDPE revestido de espuma
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15301379
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
4 l
9,5 L
20 l
Nivel:
Sin procesar
contenedores
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Nivel unitSize
15301379 1 l Sin procesar paquete de 12
15331379 1 l contenedores paquete de 12
15376693 4 l contenedores paquete de 12
15174886 4 l Sin procesar paquete de 12
15346085 9,5 L Sin procesar paquete de 12
15321379 9,5 L contenedores paquete de 12
15311379 20 l contenedores paquete de 4
15391369 20 l Sin procesar paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15301379 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1141000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija esta solución ligera y en formato compacto para la toma de muestras en lugares remotos. Certificado para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
Elija esta solución ligera y en formato compacto para la toma de muestras en lugares remotos donde las opciones de transporte en vehículo motorizado son limitadas. Los recipientes de LDPE Thermo Scientific™ Cubitainers son plegables y apilables cuando están vacíos para permitir un almacenamiento y transporte eficientes, o para el transporte eficaz en espacios reducidos, como mochilas para expediciones de muestreo remoto. Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad que se vayan a analizar en busca de trazas inorgánicas de analitos. Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
  • Recipiente de LDPE con tapón blanco de polipropileno recubierto con LDPE
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Plegables y apilables cuando están vacíos para ahorrar espacio en el almacenamiento y transporte.
  • Diseño de boca estrecha; recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de viscosidad baja.
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
Nota:
Cubitainer es una marca comercial registrada de Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,25 gal., 1 l
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 0,25 gal
Parámetros de certificación Ning.
Color Natural
Descripción Cubitainer de LDPE
Diámetro interior (imperial) 1,19 in
Diámetro (imperial) 2,67 in
Diámetro interior (métrico) 3,02 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 12
Envase Caja de 12
Tapones de repuesto 067-3800WBP
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Ning.
Color del tapón Blanco
Nivel Sin procesar
Volumen hasta el borde (imperial) 32 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 946 ml
Certificaciones/conformidad Ninguno
Altura (métrico) 68 mm
Altura (imperial) 2,67 in
Revestimiento del tapón Espuma/LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 68 mm