Learn More
Semadeni™ Recipientes de LDPE
Código de producto. 11832642
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 L
2 L
3,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11832642 0,5 L cada uno
11842642 1 L cada uno
11852642 2 L cada uno
11862642 3,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11832642 Proveedor Semadeni™ N.º de proveedor 870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 L
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Natural translúcido
Material Polietileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Embalaje, almacenamiento
Incluye Tapón a presión
Tipo de producto Recipiente
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 100 x 65 mm
Longitud (métrico) 103 mm
Anchura (métrico) 103 mm
Altura (métrico) 64 mm