Descripción
- L-LDPE (LDPE lineal), transparente
- A prueba de roturas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Material | LLDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para su uso con productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Mostrar más |