Learn More
Kautex™ Cucharas de HDPE
Código de producto. 17818117
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris oscuro
Material del mango:
A prueba de herrumbre
Acero revestido de plástico
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material del mango Tamaño de la unidad
17818117 Blanco Acero revestido de plástico paquete de 10
15921401 Gris oscuro A prueba de herrumbre paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17818117 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000070585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    212.77€ / paquete de 10
    Ahorro 47.23€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Diseñados con paredes gruesas para una mayor estabilidad y una larga vida útil. Kautex™ Los cubos de LDPE proporcionan un recipiente resistente y un asa de soporte fuerte para una variedad de usos.
  • De paredes gruesas, muy estable.
  • Escala graduada de litros en el interior
  • Cubos industriales y de laboratorio:  Mango de acero recubierto de plástico,  Blanco
  • Cubo ’del constructor:  Mango inoxidable,  Gris oscuro
Solicitud:
  • flexible
  • envío de muestras
  • mezclado
  • transferencia
  • transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Graduaciones Sí
Material LDPE
Color Blanco
Diámetro inferior (métrico) 212 mm
Diámetro del área superior (métrico) 253 mm
Material del mango Acero revestido de plástico
Altura (métrico) 279 mm
Incluye Asa de transporte de acero revestido de plástico
Cantidad 1 unidad