Learn More
Kautex™ Cucharas de HDPE
Código de producto. 15921401
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris oscuro
Material del mango:
A prueba de herrumbre
Acero revestido de plástico
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material del mango unitSize
15921401 Gris oscuro A prueba de herrumbre paquete de 10
17818117 Blanco Acero revestido de plástico paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15921401 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000070587
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con paredes gruesas para una mayor estabilidad y una larga vida útil. Kautex™ Los cubos de LDPE proporcionan un recipiente resistente y un asa de soporte fuerte para una variedad de usos.
  • De paredes gruesas, muy estable.
  • Escala graduada de litros en el interior
  • Cubos industriales y de laboratorio:  Mango de acero recubierto de plástico,  Blanco
  • Cubo ’del constructor:  Mango inoxidable,  Gris oscuro
Solicitud:
  • flexible
  • envío de muestras
  • mezclado
  • transferencia
  • transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 10 l
Graduaciones Sí
Material LDPE
Color Gris oscuro
Diámetro inferior (métrico) 212 mm
Diámetro del área superior (métrico) 253 mm
Material del mango A prueba de herrumbre
Altura (métrico) 279 mm
Incluye Mango a prueba de óxido
Cantidad 1 unidad