Learn More
Kautex™ Cubo graduado de LDPE con pico
Código de producto. 17808127
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
Diámetro inferior (métrico):
235 mm
Diámetro del área superior (métrico):
316 mm
Altura (métrico):
335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro inferior (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
17808127 15 L 235 mm 316 mm 335 mm paquete de 10
10454261 15 L 235 mm 316 mm 335 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17808127 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000070589
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para estabilidad y larga vida útil, Kautex™ El cubo graduado de LDPE con pico proporciona un recipiente resistente para dispensar, enviar muestras, mezclar, transferir y transportar.
  • De paredes gruesas para mayor estabilidad
  • Escala graduada de litros en el interior
  • Mango de acero recubierto de plástico
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 15 L
Graduaciones Sí
Material LDPE
Color Blanco
Diámetro inferior (métrico) 235 mm
Diámetro del área superior (métrico) 316 mm
Material del mango Acero revestido de plástico
Altura (métrico) 335 mm
Incluye Asa de transporte de acero revestido de plástico
Cantidad 1 unidad