Learn More
LDN193189, MedChemExpress
Código de producto. 16481217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481217 50 mg 50 miligramos
16457707 5 mg 5 miligramos
16414978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12071
MedChemExpress LDN193189 (DM-3189) is a selective BMP type I receptor inhibitor, which efficiently inhibits ALK2 and ALK3 (IC50=5 nM and 30 nM, respectively), with weaker effects on ALK4, ALK5 and ALK7 (IC50≥500 nM).
LDN193189 (DM-3189) is a selective BMP type I receptor inhibitor, which efficiently inhibits ALK2 and ALK3 (IC50=5 nM and 30 nM, respectively), with weaker effects on ALK4, ALK5 and ALK7 (IC50≥500 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDN193189
CAS 1062368-24-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N6
Cantidad 50 mg
Sinónimo DM-3189
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (29.52 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C1(C2=C3N=CC(C4=CC=C(N5CCNCC5)C=C4)=CN3N=C2)=CC=NC6=CC=CC=C16
Peso molecular (g/mol) 406.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.48
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease