Learn More
LDN 27219, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001661 50 mg 50 miligramos
30001643 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001661 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4602/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor; reversible
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor (IC50 = 0.25 μM). Binds at GTPase site; reversible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312946-37-5
Fórmula molecular C20H16N4O2S2
Peso molecular (g/mol) 408.494
Clave InChI WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanyl acetohydrazide, 2-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanylacetohydrazide, 4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydro-thieno 2,3-d pyrimidin-2-ylsulfanyl-acetic acid, 4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydro-thieno 2,3-d pyrimidin-2-ylsulfanyl-acetic acid hydrazide, 2-3,4-dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl thio-acetic acid hydrazide, 2-3,4-dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno 2,3-d pyrimidin-2-yl thio acetic acid hydrazide, 2-4-oxo-3,5-diphenyl-3,4-dihydrothieno 2,3-d pyrimidin-2-yl sulfanyl acetohydrazide
PubChem CID 1150683
Nombre IUPAC 2-(4-oxo-3,5-diphenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)sulfanylacetohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=C2C(=O)N(C(=N3)SCC(=O)NN)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Nombre del producto químico o material LDN 27219
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.5
Porcentaje de pureza >99%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.