Learn More
LDN 27219, Tocris Bioscience™
Descripción
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor (IC50 = 0.25 μM). Binds at GTPase site; reversible.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LDN 27219 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.5 |
| Porcentaje de pureza | >99% |