Learn More
LDN-27219, MedChemExpress
Código de producto. 16433167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433167 50 mg 50 miligramos
16427138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16433167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16693
MedChemExpress LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDN-27219
Forma física Solid
CAS 312946-37-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N4O2S2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (306.00 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(SCC(NN)=O)=NC3=C1C(C4=CC=CC=C4)=CS3
Peso molecular (g/mol) 408.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.5
Porcentaje de pureza 95.0%