Learn More
LDN-214117, MedChemExpress
Código de producto. 16459687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459687 5 mg 5 miligramos
16437158 10 mg 10 miligramos
16407156 100 mg 100 miligramos
16403187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16459687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16712
MedChemExpress LDN-214117 is a potent and selective ALK2 inhibitor with IC50 of 22 nM; > 100 fold selectivity for ALK5; also inhibits BMP6(IC50=100 nM).
LDN-214117 is a potent and selective ALK2 inhibitor with IC50 of 22 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDN-214117
CAS 1627503-67-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.37 mM)
SMILES CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 419.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.52
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease