Learn More
LDN-212854, MedChemExpress
Descripción
LDN-212854 is a bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor that potently inhibits ALK2 (IC50: 1.3 nM). LDN-212854 also inhibits ALK1 (IC50: 2.40 nM). LDN-212854 can be used in the research of fibrodysplasia ossificans progressive and cancers, such as hepatocellular carcinoma (HCC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LDN-212854 |
| CAS | 1432597-26-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H22N6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.80 mM) |
| SMILES | C12=C(C3=C4N=CC(C5=CC=C(N6CCNCC6)C=C5)=CN4N=C3)C=CC=C1N=CC=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 406.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.48 |
| Mostrar más |