Learn More
LDN-212320, MedChemExpress
Código de producto. 16445308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445308 10 mg 10 miligramos
16411517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12741
MedChemExpress LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDN-212320
Forma física Solid
CAS 894002-50-7
Color Gray
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15N3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo LDN-0212320 OSU-0212320
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (170.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC=C1CSC2=NN=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 293.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.39
Porcentaje de pureza 98.0%