Learn More
LDN 193189 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30415615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415615 10 mg 10 miligramos
30413769 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP48013310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDN 193189 Hydrochloride
CAS 2648112-58-5
Nombres de analitos o componentes LDN 193189 Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25H22N6 • x(HCl)
Sinónimo 4-(6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline Hydrochoride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N6/c1-2-4-24-22(3-1)21(9-10-27-24)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-5-7-20(8-6-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=C([C@@H](N)CC1=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 406.483646