Learn More
LDN-192960, MedChemExpress
Descripción
LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LDN-192960 |
| CAS | 184582-62-5 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20N2O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | NCCCSC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC=C(OC)C=C31 |
| Peso molecular (g/mol) | 328.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.43 |
| Porcentaje de pureza | 99.56% |
| Mostrar más |