Learn More
LDH-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16457127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457127 5 mg 5 miligramos
16444408 10 mg 10 miligramos
16440727 50 mg 50 miligramos
16415306 100 mg 100 miligramos
16413066 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16457127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111108
MedChemExpress LDH-IN-1 is a novel pyrazole-based inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) with IC50s of 32 and 27 nM for LDHA and LDHB, respectively.
LDH-IN-1 is a novel pyrazole-based inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) with IC50s of 32 and 27 nM for LDHA and LDHB, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDH-IN-1
CAS 1964515-43-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H26N4O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(CC2=C(N(C3=NC(C(O)=O)=CS3)N=C2C4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC6CC6)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 570.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.68
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death