Learn More
LDC7559, MedChemExpress
Código de producto. 16487227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487227 5 mg 5 miligramos
16465376 100 mg 100 miligramos
16464518 10 mg 10 miligramos
16430827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111674
MedChemExpress LDC7559 is a gasdermin D (GSDMD) inhibitor via blocking neutrophil extracellular trap (NET) in the late stages .
LDC7559 is a gasdermin D (GSDMD) inhibitor via blocking neutrophil extracellular trap (NET) in the late stages .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LDC7559
CAS 2407782-01-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (286.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=CC=C1)C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 349.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.38
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation