Learn More
LDC000067, MedChemExpress
Código de producto. 16496888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496888 10 mg 10 miligramos
16402957 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15878
MedChemExpress LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
Specifications
Nombre del producto químico o material LDC000067
CAS 1073485-20-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo LDC067
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (126.88 mM)
SMILES O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 370.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.43
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease