Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de almacenamiento criogénico de la serie LD
Código de producto. 11798519
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
50 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11798519 50 L 1 PCS
11768519 10 L cada uno
11718529 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11798519 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor LD50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2173.50€
    1983.57€ / paquete de 1
    Ahorro 189.93€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La serie LD de recipientes criogénicos se utiliza para almacenar y distribuir pequeñas cantidades de nitrógeno líquido. Presentan tasas de evaporación extremadamente bajas y son cómodos de usar para diversas aplicaciones.
Especificaciones
Tipo Dewar de almacenamiento criogénico
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Capacidad (métrico) 50 L
Altura exterior (imperial) 32,4 in
Altura exterior (métrico) 823 mm
Peso (imperial) 38.8 lb.
Peso (métrico) 17,6 kg