Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de almacenamiento criogénico de la serie LD
Código de producto. 11768519
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
50 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11768519 10 L cada uno
11798519 50 L 1 PCS
11718529 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11768519 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor LD10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La serie LD de recipientes criogénicos se utiliza para almacenar y distribuir pequeñas cantidades de nitrógeno líquido. Presentan tasas de evaporación extremadamente bajas y son cómodos de usar para diversas aplicaciones.
Dewar LD de almacenamiento y de transferencia
• Capacidad de 4 a 50 l
• Autonomía hasta 152 d
• Garantía 3 años
• Tapa con inserto para un mejor aislamiento térmico y más seguridad durante el transporte
• Bombona LD
Especificaciones
Tipo Dewar de almacenamiento criogénico
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Altura exterior (imperial) 23,5 in
Altura exterior (métrico) 597 mm
Peso (imperial) 14.6 lb.
Peso (métrico) 6,6 kg