Learn More
LCZ696, TRC
Código de producto. 18080620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080620 5 mg 5 miligramos
18071620 50 mg 50 miligramos
18010830 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL2700055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1884447-69-1
Fórmula molecular C24 H28 N O5 . C24 H27 N5 O3 . 3Na . x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 327.4
Sinónimo LCZ696, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, compound with a-Ethyl (aR,gS)-g-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-a-methyl[1,1'-biphenyl]-4-pentanoate, Sodium Salt, Hydrate (2:2:6:5), Entresto, Sacubitril-valsartan
Nombre IUPAC trisodio; 4-[[(1S,3R)-4-etoxi-3-metil-4-oxo-1-[(4-fenilfenil)metil]butil]amino-4-oxo-butanoato; (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidaciclopenta-2,5-dien-5-il)fenil]fenil]metil]amino]butanoato; hidratar
SMILES O.[Na+].[Na+].[Na+].CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[n-]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)[O-].CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc4ccc(cc4)c5ccccc5)NC(=O)CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sacubitril-valsartan Mixture
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29N5O3.C24H29NO5.3Na.H2O/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23;1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;;;;/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H2,25,26,27,28,31,32);4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);;;;1H2/q;;3*+1;/p-3/t22-;17-,21+;;;;/m01..../s1
Porcentaje de pureza >95%