Learn More
Invitrogen™ LCN8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17990453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990453 200 μL 200 microlitros
17958782 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990453 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5145409
Rabbit Polyclonal Antibody
May play a role in male fertility. May act as a retinoid carrier protein within the epididymis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LCN8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica LCN8
N.º de referencia del gen Q924P3
Alias de gen 9230106L18Rik; EP17; epididymal 17 kDa lipocalin; Epididymal-specific lipocalin-8; LCN5; LCN8; lipocalin 5; lipocalin 8; mEP17
Símbolos de los genes LCN8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse LCN8 protein, Leu27-Val176 (Accession Q924P3).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 78076
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG