Learn More
MedChemExpress LCMV gp33-41
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.09% |
| CAS | 151705-84-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 1044.22 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 12.5 mg/mL (11.97 mM∣Need ultrasonic) |