Learn More
LCL521, MedChemExpress
Código de producto. 16474896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474896 100 mg 100 miligramos
16470237 50 mg 50 miligramos
16443868 10 mg 10 miligramos
16416597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103593
MedChemExpress LCL521 is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).
LCL521 is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LCL521
Forma física Oil
CAS 1226851-11-1
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H52N4O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 165 mg/mL (278.35 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (168.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CN(C)C)O[C@H](C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 592.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.77