Learn More
LCL521 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16484896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484896 100 mg 100 miligramos
16480237 50 mg 50 miligramos
16453868 10 mg 10 miligramos
16426597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103593A
MedChemExpress LCL521 dihydrochloride is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).
LCL521 dihydrochloride is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LCL521 dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1226759-47-2
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H54Cl2N4O7
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (150.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CN(C)C)O[C@H](C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 665.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.69
Porcentaje de pureza 95.0%