Learn More
Tocris Bioscience™ LCL 161, phenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18768556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18768556 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18768556 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7178/50
Functionalized IAP ligand for PROTACs
LCL 161, phenol is a functionalized IAP (XIAP and cIAP) ligand for PROTAC™ research and development. Boc protected LCL 161. Supplied with a phenol functional handle for ready conjugation to a linker/target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ((S)-1-(((S)-1-cyclohexyl-2-((S)-2-(4-(3-hydroxybenzoyl)thiazol-2-yl)pyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)(methyl)carbamate
CAS 2095244-42-9
Cantidad 50 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C31H42N4O6S
Pureza 0.95