Learn More
Lck inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16486787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486787 5 mg 5 miligramos
16475056 100 mg 100 miligramos
16454088 10 mg 10 miligramos
16430447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10644
MedChemExpress Lck inhibitor 2 is a bis-anilinopyrimidine inhibitor of tyrosine kinases including LCK, BTK, LYN, SYK, and TXK. The IC50 values are 13nM, 9nM, 3nM, 26nM and 2nM for Lck, Btk, Lyn, Btk and Txk respectively
Lck inhibitor 2 is a bis-anilinopyrimidine inhibitor of tyrosine kinases including LCK, BTK, LYN, SYK, and TXK. The IC50 values are 13nM, 9nM, 3nM, 26nM and 2nM for Lck, Btk, Lyn, Btk and Txk respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lck inhibitor 2
CAS 944795-06-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (59.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C)C(NC2=CC=NC(NC3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 335.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.36
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation